Learn More
Bezafibrat-d6 (Dimethyl-d6), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bezafibrate D6 (dimethyl D6) |
| CAS | 1219802-74-0 |
| Summenformel | C19 2H6 H14 Cl N O4 |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | Bezafibrate D6 (dimethyl D6), 2-[4-[2-[(4-Chlorobenzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-3,3,3-trideuterio-2-(trideuteriomethyl)propanoic acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H20ClNO4/c1-19(2,18(23)24)25-16-9-3-13(4-10-16)11-12-21-17(22)14-5-7-15(20)8-6-14/h3-10H,11-12H2,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(Oc1ccc(CCNC(=O)c2ccc(Cl)cc2)cc1)(C(=O)O)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-Name | 2-[4-[2-[(4-Chlorbenzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-3,3,3-trideuterio-2-(trideuteriomethyl)propansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 367.86 |
| Formelmasse | 367.1457 |