Learn More
Tocris Bioscience™ BF 2649 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18055672
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18055672 10 mg 10 Milligramm
18095382 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18055672 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 3743/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
H3 receptor inverse agonist/antagonist
Potent and selective histamine H3 receptor inverse agonist (EC50 = 1.5 nM, Ki = 0.16 nM). Exhibits nootropic effects in cognitive disorders; reduces locomotor hyperactivity induced by methamphetamine. Brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 903576-44-3
Summenformel C17H27Cl2NO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BF 2649 hydrochloride
Menge 10 mg
Formelmasse 332.31
Reinheit >99%
Molekulargewicht 332.309