Beschreibung
- Gütegrad BF 2
- Aus hochreinen Baumwolllinters für gleichmäßigen Pufferfluss und daraus resultierende Blots
- Keine Zusatzstoffe bedeutet keine Interferenzen während des Transfers
- Lieferung in Blättern
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 580 mm |
| Breite (metrisch) | 600 mm |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 100/Packung |
| Material | Baumwolllinter mit einem Alpha-Zellulose-Gehalt |
| Dicke | 0,35 mm |