Learn More
BFAR Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18602692 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.02 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.01 Milliliter
0.02 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18602692 0.02 mL 0.02 Milliliter
18637772 0.1 mL 0.01 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18602692 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP2926870.02ml
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
BFAR Polyclonal antibody specifically detects BFAR in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen BFAR
Anwendungen Western Blot, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:100
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Gen-Alias BARRNF47RING finger protein 47, bifunctional apoptosis inhibitor, bifunctional apoptosis regulator
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-140 of human BFAR (NP_057645.1). MEEPQKSYVNTMDLERDEPLKSTGPQISVSEFSCHCCYDILVNPTTLNCGHSFCRHCLALWWASSKKTECPECREKWEGFPKVSILLRDAIEKLFPDAIRLRFEDIQQNNDIVQSLAAFQKYGNDQIPLAPNTGRANQQM
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.02 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Zinc Finger
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 51283
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG