Learn More
HUBER BFT5, Kälte-Wärme Badthermostat
Mit dem BFT5 bieten wir ein spezielles Heiz- und Kühlthermostat für den Beer-Forcing-Test an. Das Gerät ist mit einem Programmgeber für automatische Temperaturzyklen ausgestattet. Die Temperaturänderung zwischen 0 und 60 °C in einer Zykluszeit von 24 Stunden künstlicher Alterung des Bieres wird erreicht.
Marke:  HUBER 2041.0001.01
Weitere Details : Netto-Gewicht : 95.00000kg
Artikelnummer. 13342099
  • 12871.16 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
BFT5 mit Steuerung „Pilot ONE“
  • Gekühltes Heizbad
  • Temperaturbereich: -40°bis 80 °C
  • Kühlkapazität (0 °C): 0,9kW
  • Heizleistung: 2kW
  • Stromversorgung: 230 V 1∼ 50/60 Hz
Spezifikation
Spezifikation
20°C bei 1,2 kW, 0°C bei 0,9 kW, -20°C (bei 0,35 kW)
-40°C bis +80°C
TFT Touchscreen Display , E-grade Fuction, Integrated Programmer, USB Inferance, Ethernet Inferance, RS232 inferance, Plug and play control technology, Compatible with spycontrol,Easy control operating concept, Protection safety fuction, Natural refrigerant
BFT5
3/FL
3 Jahre für abnehmbare (Plug & Play) elektronische Steuerungen, 2 Jahre für kältetechnische Komponenten, 1 Jahr für mechanische und elektrische Komponenten
911 mm
230 V
Zirkulation
TFT
2 kW
22 l/min. (0,4 bar Druck)
±0,03&Grad;C
460 mm
76 kg
50/60 Hz