Learn More
BHMT2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen BHMT2
Konzentration 0.23 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16885944
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
16351-1-AP-20UL
20 μL
140.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16875944
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
16351-1-AP-150UL
150 μL
399.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Homocysteine is a sulfur-containing amino acid that plays a crucial role in methylation reactions. Transfer of the methyl group from betaine to homocysteine creates methionine, which donates the methyl group to methylate DNA, proteins, lipids, and other intracellular metabolites. The protein encoded by this gene is one of two methyl transferases that can catalyze the transfer of the methyl group from betaine to homocysteine. Anomalies in homocysteine metabolism have been implicated in disorders ranging from vascular disease to neural tube birth defects such as spina bifida.
Spezifikation
Spezifikation
BHMT2
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q68FT5, Q91WS4, Q9H2M3
23743, 365972, 64918
BHMT2 Fusion Protein Ag9558
Primary
-20°C
BHMT2
0.23 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
BHMT2
Bhmt2
IgG
Antigen Affinity Chromatography