Learn More
Ansell™ Bi-Colour™ grüne und gelbe Immersionshandschuhe aus Naturlatex/Neopren der 87-900 Serie
Das Latex-/Neoprengemisch gewährleistet zuverlässigen Schutz gegen viele verschiedene Chemikalien. Ansell Edmont™ Immersionshandschuhe der Serien Bi-Colour™ 87-900 aus Naturlatex gewährleisten dank ihrer doppelten Beschichtung doppelten Schutz.
Marke: Ansell™ 87900110
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.47600kg
Beschreibung
- Äußerst beständig gegen Salze und Reinigungsmittel
- Qualitätsbeflockung in reiner Baumwolle zur Verringerung des Risikos von Hautirritationen
- Mit aufgeprägter, rautenförmiger Oberfläche in grün und gelb
- Fest und haltbar mit einem ausgezeichneten Halt bei Nässe und Trockenheit
- Ideal für die Flugzeugmontage, Herstellung von Batterien und Elektrogeräten und die chemische Industrie geeignet
Spezifikation
Rubber Latex | |
Gerades Bündchen | |
12 Pairs | |
89-900 | |
Gelb | |
Nein | |
89-900 |
Neoprene | |
Baumvollvelours | |
Salts and detergents resistant | |
11 | |
Naturlatex | |
Immersionshandschuhe | |
0,68 mm |