Learn More
Tocris Bioscience™ BIBN 4096
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18085892
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18085892 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18085892 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 4561/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Potent and selective CGRP antagonist
Potent and selective CGRP receptor antagonist (IC50 values are 0.03 and 6.4 nM for human and rat CGRP receptors respectively). Displays high affinity for human CGRP receptors (Ki = 14.4 pM); exhibits no significant affinity for 75 other receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 204697-65-4
Menge 10 mg
Produkttyp BIBN 4096
Reinheit >96%
Molekulargewicht 869.66