Learn More
Tocris Bioscience™ BIBO 3304 trifluoroacetate
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18085042
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18085042 50 mg 50 Milligramm
18005592 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18085042 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 2412/50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Highly selective NPY Y1 receptor antagonist
BIBO 3304 trifluoroacetate is a high affinity NPY Y1 receptor antagonist (IC50 values are 0.38 and 0.72 nM at human and rat receptors respectively) that displays > 2600-fold selectivity over Y2, Y4 and Y5 receptors. Inhibits NPY - and fasting-induced feeding in vivo following central administration. Also antagonizes anxiolytic-like effects of NPY.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-[(1R)-1-[[[[4-[[(Aminocarbonyl)amino]methyl]phenyl]methyl]amino]carbonyl]-4-[(aminoiminomethyl)amino]butyl]-α-phenyl-benzeneacetamide ditrifluoroacetate
CAS 2310085-85-7
Prozentgehaltsbereich >98%
Menge 50 mg
Löslichkeit Soluble to 100mM in DMSO
Summenformel C29H35N7O3.2CF3CO2H
Formelmasse Observed MW: 757.69
Nur für Forschungszwecke