Learn More
Bicalutamid EP Verunreinigung D, Mikromol™
Beschreibung
Bicalutamid EP Verunreinigung D
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Amino-2-cyanobenzotrifluoride |
| CAS | 654-70-6 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 5-Amino-2-cyanobenzotrifluoride |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C8 H5 F3 N2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | 4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile, Bicalutamide Imp. D (EP), 4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile, 5-Amino-2-cyanobenzotrifluoride, Bicalutamide Impurity D |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H5F3N2/c9-8(10,11)7-3-6(13)2-1-5(7)4-12/h1-3H,13H2 |
| SMILES | Nc1ccc(C#N)c(c1)C(F)(F)F |
| IUPAC-Name | 4-amino-2-(trifluormethyl)benzonitril |
| Mehr anzeigen |