Learn More
Thermo Scientific Chemicals BICINE, Elektrophoresequalität, ≥99 %
Catalog Number p-7057642
60.26 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
150-25-4
C6H12NNaO4
185.16
MFCD00004295
MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine
8761
CHEBI:40957
2-[bis(2-Hhydroxyethyl)Amino]Essigsäure
[Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
150-25-4
C6H12NNaO4
185.16
MFCD00004295
MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine
8761
CHEBI:40957
2-[bis(2-Hhydroxyethyl)Amino]Essigsäure
[Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material BICINE
Schmelzpunkt ∼191°C (decomposition)
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Beilstein 1769362
Merck Index 14,1201
Formelmasse 163.17
Reinheit (%) ≥99%
Güte Elektrophorese