Learn More
Bicyclo[3.2.1]octan-2,4-dion, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bicyclo[3.2.1]octane-2,4-dione |
| CAS | 74896-14-3 |
| Summenformel | C8 H10 O2 |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | Bicyclopyrone Impurity 4 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H10O2/c9-7-4-8(10)6-2-1-5(7)3-6/h5-6H,1-4H2 |
| SMILES | O=C1CC(=O)C2CCC1C2 |
| IUPAC-Name | Bicyclo[3.2.1]Octan-2,4-dion |
| Molekulargewicht (g/mol) | 138.164 |
| Formelmasse | 138.068 |