Learn More
Bicyclohexyl 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10361391
116.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
92-51-3
C12H22
166.31
MFCD00003815
WVIIMZNLDWSIRH-UHFFFAOYSA-N
bicyclohexyl, 1,1'-bicyclohexyl, dicyclohexyl, bicyclohexane, dicyclohexane, dodecahydrobiphenyl, cyclohexane, cyclohexyl, 1,1'-biphenyl, dodecahydro, 1,1'-bi cyclohexyl, 1, dodecahydro
7094
Cyclohexylcyclohexan
C1CCC(CC1)C1CCCCC1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
92-51-3
C12H22
166.31
MFCD00003815
WVIIMZNLDWSIRH-UHFFFAOYSA-N
bicyclohexyl, 1,1'-bicyclohexyl, dicyclohexyl, bicyclohexane, dicyclohexane, dodecahydrobiphenyl, cyclohexane, cyclohexyl, 1,1'-biphenyl, dodecahydro, 1,1'-bi cyclohexyl, 1, dodecahydro
7094
Cyclohexylcyclohexan
C1CCC(CC1)C1CCCCC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Bicyclohexyl
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 3.0°C to 4.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8600g/mL
Siedepunkt 227.0°C
Flammpunkt 92°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4780 to 1.4800
Menge 100 g
Beilstein 05, 108
Relative Dichte 0.86
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble.
Formelmasse 166.31
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig