Learn More
B Braun™ Biemer-Gefäßclips
Für temporäre Okklusion in chirurgischen Anwendungen.
101.34 € - 105.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Biemer-Pinzette |
---|---|
Material | Edelstahl |
Spitzenform | 4 mm Öffnung |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10793954
|
B Braun™
FD560R |
Backe: 6 mm | Biemer-Pinzette |
101.34 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10147954
|
B Braun™
FD554R |
Backe: 1,4 mm | Biemer-Pinzette |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10456764
|
B Braun™
FD552R |
Backe: 1,0 mm | Biemer-Pinzette |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Greiffläche mit schrägen Rillen für sicheres, aber sorgfältiges Greifen von Gefäßen
- Kein Risiko durch starr feststehende Druckmessung, die eine risikofreie Anwendung garantiert
- Die Schließkraft wird an 1/3 der Klingen bei 1 mm Öffnung gemessen
Spezifikation
Biemer-Pinzette | |
Edelstahl | |
4 mm Öffnung |