Learn More
Dostmann Electronic™ Thermo-Hygrometer mit großen Ziffern und Alarm
Spezifikation
Spezifikation
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 0 bis 99 % |
| Auflösung | 0.1 % |
| Temperaturbereich (metrisch) | -40 bis +70 °C |
| Alarmtypen | Akustisch/Licht |
| Spannung | 1.5 V |