Learn More
Trajan Scientific and Medical Große Falle – universell
Beschreibung
- Filter mit hoher Kapazität, ideal für die Aufreinigung von Schüttgut – kumulativer Füllstandswert von 100 μg/l Sauerstoff, Feuchtigkeit, Kohlenwasserstoffen, Kohlendioxid und Kohlenmonoxid bei einer Durchflussrate von 8 l/min
- Effizienz <100 ppb
- Kann verwendet werden, wenn mehrere Geräte von einer einzigen Gasquelle aus angeschlossen werden
- Gesinterte Edelstahlfrits verhindern Partikelkontamination
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC- und GCMS-Anwendungen, bei denen Helium eingesetzt wird |
| Modell | Kohlenwasserstoff |
| Volumen (metrisch) | 750 cm3 |
| Anschlusstyp | 1/8 Zoll |
| Beschreibung | Entfernt Sauerstoff, Feuchtigkeit, Kohlenwasserstoffe, Kohlendioxid und Kohlenmonoxid |
| Zur Verwendung mit | Befestigungsklemme für große Trap |
| Druck | 250 psig |
Nur für Forschungszwecke