Learn More
MP Biomedicals™ BigPrep™ Lysematrix Z,50 ml-Röhrchen
MP Biomedicals™ BigPrep™ Lyse-Matrix Z, 50 ml-Röhrchen für die Trennung und Reinigung von Nukleinsäuren
Marke: MP Biomedicals™ 116979010
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Jedes stoßfeste 50-ml-Röhrchen enthält Yttriumoxid-stabilisierte Zirconiumoxid-Beads mit 0.5 mm Durchmesser.
- Y2O3 + ZrO2 hat eine hohe Dichte und eine äußerst hohe Härte, wodurch diese Matrix ideal für das Aufbrechen sehr zäher Zellwände ist, während seine glatte Oberfläche Aufscheren minimiert.
Zertifizierungen
DNase- und RNase-frei
Spezifikation
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren | |
Pflanzen-, Tiergewebs-, Holz-, Samen-, Boden-, Lehm-, Bakterien-, Insekten-, Alt-, Trockenproben | |
Lyse-Matrixröhrchen | |
Raumtemperatur |
FastPrep-24 5G, FastPrep-24, FastPrep-96 | |
Z | |
10 x 50 ml |