Learn More
Abnova™ BIK (Human) Recombinant Protein
Human BIK full-length ORF ( AAH01599, 1 a.a. - 160 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH01599 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 638 |
Name | BCL2-interacting killer (apoptosis-inducing) |
Vorbereitungsmethode | Wheat germ expression system |
Qualitätskontrollen | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16155224
|
Abnova™
H00000638-P01.10UG |
10 μg |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16165224
|
Abnova™
H00000638-P01.25UG |
25 μg |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Sequence: MSEVRPLSRDILMETLLYEQLLEPPTMEVLGMTDSEEDLDPMEDFDSLECMEGSDALALRLACIGDEMDVSLRAPRLAQLSEVAMHSLGLAFIYDQTEDIRDVLRSFMDGFTTLKENIMRFWRSPNPGSWVSCEQVLLALLLLLALLLPLLSGGLHLLLK
Spezifikation
AAH01599 | |
BCL2-interacting killer (apoptosis-inducing) | |
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
BIP1, BP4, NBK | |
Wheat Germ (in vitro) | |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer |
638 | |
Wheat germ expression system | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
BIK | |
GST |