Learn More
Abnova™ BIK (Human) Recombinant Protein
Human BIK full-length ORF ( AAH01599, 1 a.a. - 160 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marke:  Abnova™ H00000638-P01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16165224
  • 482.88 € / 25 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 13-12-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Sequence: MSEVRPLSRDILMETLLYEQLLEPPTMEVLGMTDSEEDLDPMEDFDSLECMEGSDALALRLACIGDEMDVSLRAPRLAQLSEVAMHSLGLAFIYDQTEDIRDVLRSFMDGFTTLKENIMRFWRSPNPGSWVSCEQVLLALLLLLALLLPLLSGGLHLLLK
Spezifikation
Spezifikation
AAH01599
BCL2-interacting killer (apoptosis-inducing)
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
BIK
GST
638
Wheat germ expression system
25 μg
BIP1, BP4, NBK
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer