Learn More
Biliverdin Reductase A/BLVRA Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18605975 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
25 μL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
25 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18605975 25 μL 25 Mikroliter
18154709 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18605975 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP23872525ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Biliverdin Reductase A/BLVRA Polyclonal specifically detects Biliverdin Reductase A/BLVRA in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Biliverdin Reductase A/BLVRA
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Zusammensetzung PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer P53004
Gen-Alias biliverdin reductase A, Biliverdin-IX alpha-reductase, BLVR, BVR, BVR A, BVRA, EC 1.3.1.24
Gensymbole BLVRA
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: EKKSPLSWIEEKGPGLKRNRYLSFHFKSGSLENVPNVGVNKNIFLKDQNIFVQKLLGQFSEKELAAEKKRILHCLGLAEEIQKYCCSRK
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 25 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 644
Testspezifität Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG