missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ BIMU 8

Beschreibung
BIMU 8 is a potent 5-HT4 receptor full agonist (KD = 77 nM and EC50 = 18 nM for wild type 5-HT4 receptors). Binds to receptors in a mechanism different to that of the endogenous ligand 5-HT.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,3-Dihydro-N-[(3-endo)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl]-3-(1-methylethyl)-2-oxo-1H-benzimidazole-1-carboxamide hydrochloride |
| CAS | 134296-40-5 |
| Prozentgehaltsbereich | >98% |
| Menge | 25 mg |
| Summenformel | C19H26N4O2.HCl |
| Formelmasse | Observed MW: 378.9 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?