Learn More
Micronova BinLiners™
Artikelnummer. 30533190 Alle ansehen Micronova Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
6 x 46 x 36 in.
40 x 20 x 14 in.
48 x 40 x 48 in.
Packungsgröße:
24 Stück
35 Stück
50 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) unitSize
30533190 6 x 46 x 36 in. 24 Stück
30533189 40 x 20 x 14 in. 50 Stück
30533191 48 x 40 x 48 in. 35 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30533190 Lieferant Micronova Lieferanten-Nr. BL38265BBMW1032
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Konzipiert für die Entsorgung und den Transport von Reinraummaterialien mit Auskleidungen aus Polyethylen niedriger Dichte
  • Micronova BinLiner Die Säcke bestehen aus FDA-konformem Polyethylen niedriger Dichte und sind für die Sammlung und Entsorgung von Abfällen, die Kleidersammlung, die Lagerung, als Schutzhüllen für Geräte sowie für die Sammlung und den Transport von Teilen oder Rohstoffen in Reinräumen und kontrollierten Umgebungen konzipiert.
  • Sterile Polyethylen-Beutel mit niedriger Dichte in verschiedenen Größen
  • Die Schichtdicken reichen von 1 ml bis 6 ml, die Größen von 1 gal. bis 60 gal. Fassungsvermögen.
  • Die 40 x 48 in. und 40 x 60 in. großen Einlagen sind mit dem BLSSH-1624 kompatibel. BinLiner Stand
  • Die 34 x 40 in. großen Einlagen sind mit dem BLSSH-1515 kompatibel. BinLiner Stand
  • Zur Verwendung in sauberen und kontrollierten Umgebungen
  • Die Liner-Farben (Farbtöne) sind transparent, blau und grau
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 15 °C bis 25 °C
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ISO 9001-zertifizierte Anlage
Verschlusstyp Keine
Farbe Klar
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Materialentsorgung
Zur Verwendung mit (Geräte) Mülltonnenständer
Material Polyethylen
Sterilität Nicht steril
Größe 202.28 x 165.1 cm
Dicke (angloamerikanisch) 3 mL
Abmessungen (L x B x H) 6 x 46 x 36 in.
Länge (angloamerikanisch) 46 in.
Breite (angloamerikanisch) 36 in.
Höhe (angloamerikanisch) 6 in.
Höhe (metrisch) 6 in.
Produkttyp flacher Beutel
Kapazität (angloamerikanisch) 400 gal.
Kapazität (metrisch) 1514 L
Länge (metrisch) 46 in.
Breite (metrisch) 36 in.
Dicke (metrisch) 0.08 mm