missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One BiO Assay™ 96/6-well, Cell Repellent-Treated, Screening and Imaging Bioassay Kit - Flat-Bottom Microplates
Beschreibung
- Track culture contraction of rings or spheroids to determine wound healing, dilation, cellular interaction/migration.
- Uses a compact imaging kit (n3Dock) with an iPod™ programmed by a freely available app (Experiment Assistant) to image whole plates at specific intervals, forgoing the need to image well-by-well under a microscope.
- Culture contraction is generally complete within 24 hours, and images are batch-processed to rapidly yield toxicity data
- Moreover, as the assay is label-free, the remaining rings or spheroids are available for further experimentation (IHC, western blot, genomics, etc.).
- Includes the following:
- 600 μl vials of NanoShuttle™-PL (3)
- 6-Well Levitating Drive (1)
- 96-Well Spheroid Drive (1)
- 96-Well Holding Drive (1)
- 96-Well Ring Drive (1)
- 96-Well Deep Well Plate (1)
- 6-Well Cell Culture Multiwell Plates with cell-repellent surface (2)
- 96-Well Cell Culture Microplates with cell-repellent surface (2)
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Deckel | Ohne Deckel |
| Array | 8 x 12 |
| Farbe | Klar |
| Anzahl Wells | 96/6 |
| Sterilität | Unsteril |
| Oberflächenbehandlung | Zellabweisend |
| Wellform | Flacher Boden (F-Well) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Magnetic 3D Cell Culturing |
| Enthält | Full bioassay kit |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?