Learn More
BRAND™ BIO-CERT™ Filterspitzen, 0.5 bis 10 ul
Aus hochreinem, oleamid- und diHEMDA-freiem Polypropylen. BIO-CERT™ Filterspitzen, 0.5 bis 10 μl sind steril und frei von biologischen Verunreinigungen. Die nicht selbstabdichtenden PE-Filter ermöglichen eine Probenrückgewinnung mit benetzten Filtern. Das schlanke Design ermöglicht das Pipettieren ohne Berühren von Mikroröhrchen- und Mikrotiterplatten-Wänden.
Marke: BRAND™ 732624
107.94 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Das hochreine Polypropylen ist Oleamid- und diHEMDA-frei.
- Von unabhängiger Seite zertifiziert als steril und frei von biologischen Schadstoffen
- Die nicht selbstabdichtenden PE-Filter ermöglichen eine Probenrückgewinnung mit benetzten Filtern
- Schlanke Bauweise
- Die dünnwandige Konstruktion gewährleistet eine hohe Lichtdurchlässigkeit, ein einfaches Auswerfen sowie wenig Abfall
- Graduierungen bei 2 und 10 μl ermöglichen eine schnelle Volumenbeurteilung
- Erhältlich im Standardformat oder mit besonders geringer Retention
- Erhältlich im praktischen, umweltfreundlichen Gestellformat mit farblosen Spitzen in einem grauen Spitzentablett
Filterspitzen mit extrem niedriger Retention
- Herstellung mittels eines speziellen patentierten physikalisch-chemischen Verfahrens
- Homogene, fehlerfreie Oberfläche mit geringer Oberflächenspannung für niedrige Probenretention
- So reduzieren Sie den Probenverlust und erreichen eine wesentlich höhere Reproduzierbarkeit bei der Arbeit mit kritischen Medien
- Für biologische Proben, die Proteine, Nukleinsäuren, Reinigungsmittel und andere schwierige Flüssigkeiten enthalten, die die Probenretention erhöhen können
- Hohe chemische Beständigkeit
- Die Spitzen können bei 121 °C mit 2 bar autoklaviert werden, ohne die niedrige Retention oder die Filtereigenschaften zu beeinträchtigen
Spezifikation
Hohe Transparenz, einfaches Abwerfen und geringe Abfallmengen, schnelles Ablesen des Volumens | |
Gefiltert | |
Farblos | |
Autoklavierbar | |
4.6 cm | |
Rückwärtspipettieren, Waschen von Platten, Arbeiten mit Mehrkanalpipetten | |
Transferpette, and most models from Gilson, FINNPIPETTE, Eppendorf, and Sartorius | |
Universal | |
Single-use | |
Yes | |
Polypropylen |
0,5 bis 10 μl | |
Steril | |
Grau | |
1,81 in. | |
Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin | |
Beta Radiation | |
Nachfüllpackung | |
Pipettenspitzen | |
Universelle Passform | |
Bio-Cert | |
2 μl, 10 μl |