Learn More
Hirschmann™ BIO-SILICO™ Silikonstopfen
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
11 bis 14 mm
15-18 mm
18 bis 21 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Grobe Porenstruktur
- Gute Luftdurchlässigkeit
- Chemikalien- und temperaturbeständig
- Flüssigkeitsabweisend und wiederverwendbar
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | BIO-SILICO, N19 |
| Innendurchmesser (metrisch) | 15-18 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Vorbereitung und Sterilisierung von Kulturmedien |
| Länge (metrisch) Bodenzone | 28 mm |
| Länge (metrisch) Hülse | 16 mm |
| Menge | 10 Stück/Packung |
| Farbe | Orange |
| Diameter (Metric) Bottom | 15 mm |
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 21 mm |
| Material | Silikon |
| Mehr anzeigen |