Learn More
Macherey-Nagel™ Löschpapier MN 827 B
Artikelnummer. 10003091
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
160 x 160 mm
200 x 200 mm
560 x 600 mm
Packungsgröße:
100 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
10003091 160 x 160 mm 100 Stück
10222771 200 x 200 mm 100 Stück
10778191 560 x 600 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10003091 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 742128
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Marktführende Papierqualität für zuverlässige Biomolekül-Blottings – MN 827 B
  • Geschwindigkeit: Schnell
Spezifikation
Typ Blotting-Papier
Menge 100/Packung
Dicke (metrisch) 0,7 mm
Abmessungen (L x B) 160 x 160 mm