Learn More
Simport™ Bioblock 96-Deep-Well-Platten aus Polypropylen
Marke:  Simport™ T110-10
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11600751
  • 95.29 € / 24 Stück
Verfügbar ab
16-02-2021
Spezifikation
Standard
Natural
Polypropylene
2.1 mL
8 x 12
96 Deepwell-Mikrotiterplatten
Plate is used mainly for compound storage and enzyme assays
24/Pk.
96