Learn More
Biochanin A, MedChemExpress
Artikelnummer. 16421136
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
200 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
200mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
16421136 200 mg 200mg
16461736 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16421136 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14595
 Restricted Item
Verfügbar ab: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
MedChemExpress Biochanin A is a naturally occurring fatty acid amide hydrolase (FAAH) inhibitor, which inhibits FAAH with IC50s of 1.8, 1.4 and 2.4 μM for mouse, rat, and human FAAH, respectively.
Biochanin A is a naturally occurring fatty acid amide hydrolase (FAAH) inhibitor, which inhibits FAAH with IC50s of 1.8, 1.4 and 2.4 μM for mouse, rat, and human FAAH, respectively.
Tekniske data
Chemical Name or Material Biochanin A
CAS 491-80-5
Color Light Yellow
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C16H12O5
Quantity 200 mg
Synonym 4-Methylgenistein Olmelin
Solubility Information DMSO : ≥ 50 mg/mL (175.90 mM)
SMILES OC1=C2C(OC=C(C3=CC=C(OC)C=C3)C2=O)=CC(O)=C1
Molecular Weight (g/mol) 284.26
Formula Weight 284.26
Percent Purity 98.62%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.