Learn More
Ansell BIOCLEAN™ PHARMA-DECKUNGEN BPC Schutzhüllen für Geräte und Glaswaren
Artikelnummer. 30040328
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
5 cm
8 cm
10 cm
13 cm
18 cm
23 cm
30 cm
41 cm
51 cm
Packungsgröße:
500 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
30040328 5 cm 500 Stück
30040337 8 cm 500 Stück
30040329 10 cm 500 Stück
30040333 13 cm 500 Stück
30040341 18 cm 500 Stück
30040326 23 cm 500 Stück
30040325 30 cm 500 Stück
30040346 41 cm 500 Stück
30040332 51 cm 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 30040328 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. BPC005
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Atmungsaktive mikrobielle Barriereabdeckungen sind einfach anzubringen und zu entfernen, fusselfrei, feuchtigkeits- und durchstoßfest, IPA-beständig, formangepasst und bei 121 °C °autoklavierbar.
  • BioClean Pharma Covers bieten Schutz für Produkte vor Umwelteinflüssen während Lagerung, Verarbeitung und Transport. Das latexfreie Gummiband sorgt für eine sichere Abdichtung.
  • Sie minimieren den Bedarf an Autoklavierband beim Einwickeln und sparen Zeit bei der Vorbereitung von Glaswaren, Schläuchen usw. für die Autoklavierung.
  • Die einfache Entfernung minimiert die Partikelbildung und erleichtert die aseptische Arbeitsweise.
  • Erhältlich in Durchmessern von 8 cm bis 229 cm, Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität EN 420:2003 + A1:2009 ISO 9001:2015
Verschlusstyp Elastisch
Farbe Weiß
Einwegprodukt Eingeschränkte Verwendung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Glaswaren abdecken
Zur Verwendung mit (Geräte) Glasprodukte
Material Polyethylen
Sterilität Nicht steril
Latexfrei Ja
Länge (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Durchmesser (angloamerikanisch) 2 in.
Durchmesser (metrisch) 5 cm
Produkttyp Abdeckung
Länge (metrisch) 5 cm
Breite (metrisch) 5 cm