Learn More
Ansell BioClean™ Synergy nichtsterile Nitrilhandschuhe
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15298218
Change view
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2XL
Packungsgröße:
1000 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
15298218 Klein 1000 Stück
15208228 Mittel 1000 Stück
15228228 Extragroß 1000 Stück
15218228 Groß 1000 Stück
15238228 2XL 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Achtung: Kein Handschuh bietet vollständigen Schutz vor allen Chemikalien. Die Anwender müssen die Handschuhe gegen die Chemikalien und bezüglich der Umgebung testen, in der sie verwendet werden.
Artikelnummer. 15298218 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. BSANS
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Achtung: Kein Handschuh bietet vollständigen Schutz vor allen Chemikalien. Die Anwender müssen die Handschuhe gegen die Chemikalien und bezüglich der Umgebung testen, in der sie verwendet werden.
Nicht sterile Nitrilhandschuhe bieten Beständigkeit gegenüber einer Reihe von Chemikalien, ermöglichen ein einfaches doppeltes Anziehen und weisen eine geringe Partikelanzahl auf.
  • Beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien
  • Pulver-, Schwefel- und beschleunigerfrei
  • Gerolltes Bündchen
  • Einfaches doppeltes Überziehen
  • Die EasyTear Verpackung gibt keine Partikel ab
  • Hergestellt in einer Einrichtung mit Zertifizierung gemäß ISO9001:2015 und (EU)2016/425Modul D
  • Entspricht der Verordnung (EU)2016/425 für persönliche Schutzausrüstung (PSA) mit komplexem Design der Kategorie 3
  • Verarbeitet in einer NEBB-zertifizierten Umgebung der ISO-Klasse 4
  • Erfüllt die Anforderungen der europäischen Handschuhstandards EN420:2003 +A1:2009, EN374-1:2016, EN374-5:2016 und EN421:2010
  • Physikalische Eigenschaften entsprechen der europäischen Norm für medizinische Handschuhtechnik EN455-2:2015
  • Geeignet für den Kontakt mit trockenen, alkoholischen und sauren Lebensmitteln. Verordnung (EG)1935/2004 und (EG)2023/2006
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Accelerator Free Ja
Farbe Grün
Latex Free Nein
Material Nitril
Größe Klein
Sterilität Nicht steril
Menge 100 Stück pro versiegeltem PE-Innenbeutel; ein PE-Innenbeutel pro versiegeltem PE-Außenbeutel; 10 Umverpackungsbeutel pro gefüttertem Karton (1000 Stück)
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 300 mm
Fünf (5) Jahre ab Herstellungsdatum. Trocken und kühl (≤40 °C) und außerhalb von direkter Sonneneinstrahlung und fluoreszierendem Licht aufbewahren.