Learn More
Corning™ BioCoat™ Epidermaler Wachstumsfaktor (EGF), Maus-natürlich (Rezeptor-Grad), 500 μg
Artikelnummer. 11553610 Alle ansehen Corning Produkte
Artikelnummer. 11553610 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 356010
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Corning Epidermaler Wachstumsfaktor (Epidermal Growth Factor, EGF), Maus, natürlich (Rezeptor-Gütegrad) ,500 μg ist ein mitogenes Protein mit niedrigem Molekulargewicht, das die in vitro-Proliferation einer Vielzahl von Zelltypenstimuliert.
  • Formulierung: gefriergetrocknet aus Ammoniumacetat, trägerfrei; wieder hergestellt in dH2O
  • Mindestens drei Monate lang stabil bei 2 °C bis 8 °C (gefriergetrocknet) oder einen Monat löslich gemacht bei -20 °C
  • Nicht in frostfreiem Gefriergerät lagern. Mehrfaches Einfrieren/Auftauen vermeiden.
  • Reinheit höher als 98 % durch SDS-PAGE und pH 9.9 PAGE
  • Getestet auf die Fähigkeit zur Stimulation der Proliferation menschlicher Vorhautfibroblasten in serumhaltigem Medium
  • Gefiltert (0.2 μm-Membran) und auf Bakterien, Pilze und Mykoplasmen getestet und für negativ befunden
  • Gewonnen aus der Unterkieferspeicheldrüse männlicher Mäuse
  • Molekülmasse 6.1 kD
  • Aufgereinigt mittels Biogel P10/DEAE-Chromatographie
  • Empfohlene Konzentration: ca. 5 ng/ml Medium, in Abhängigkeit vom Zelltyp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Reinheits- oder Qualitätsgrad > 98 % nach SDS-PAGE und pH 9,9 PAGE