Learn More
Hirschmann™ PharMed™ Biokompatible Schläuche
Artikelnummer. 15357113
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1,6 mm
4,8 mm
Packungsgröße:
7.50 Meter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) unitSize
15357113 1,6 mm 7.50 Meter
15301182 4,8 mm 7.50 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15357113 Lieferant Hirschmann™ Lieferanten-Nr. 95213015
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Biokompatible Pharmed™ BPT Röhrchen für empfindliche pharmazeutische und biotechnologische Anwendungen.
  • Beige
  • Temperaturbeständig von -50 bis +135 °C
  • Shore-Härte A 64
  • Autoklavierbar
  • Gute allgemeine chemische Beständigkeit
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Säure
  • Alkali und Oxidation
  • Inklusive RFID-Transponder
  • Undurchlässig für Licht und UV-Strahlung
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 1,6 mm
Gesamtlänge (metrisch) 7,5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für empfindliche pharmazeutische und biotechnologische Anwendungen.
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -50 °C
Farbe Beige
Härte 64 (Shore A)
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C