Learn More
Sartorius™ Biohit™ Adaptersets
Artikelnummer. 15330625 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 mL
10 ml
Packungsgröße:
1 Set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
15330625 10 ml 1 Set
15320625 5 mL 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15330625 Lieferant Sartorius™ Lieferanten-Nr. LH711018
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Silikon
Typ Adapterset
Volumen (metrisch) 10 ml
Enthält Nasenkonus, Silikonadapter
Menge 1/Packung