Description
- Einkanal
- Kostengünstig
- Leicht
- Entspannter Griff durch ergonomische Fingerauflage
- Genau, praktisch und zuverlässig
- Geringeres Kontaminationsrisiko mit Safe-Cone Filtern, die für Modelle >10 μl erhältlich sind
Specifications
Specifications
| Genauigkeit | 0.8 % bei 0.80 μl, 1 % bei 0.50 μl, 3 % bei 0.30 μl |
| Kompatible Spitzen | Filterspitzen mit Sicherheitskonus (Standard oder Plus) |
| Produktlinie | Proline |
| Typ | Pipette |
| Volumen (metrisch) | 10 bis 100 μl |
| Fingerhandschuh | Ergonomisch |
| Schritten | 1 μl |
| Gewährleistung | 2 Jahre |