Learn More
Sartorius Sartorius™ Biohit™ Proline™ mechanische Pipetten mit festem Volumen
Alle ansehen Sartorius ProdukteBeschreibung
Die erste mechanische Pipettenfamilie der Biohit™ Proline™ Reihe ist immer noch in vielen Laboren rund um den Globus im Einsatz und beweist damit ihr zeitloses, praktisches Design und ihre Zuverlässigkeit. Sie ist ideal geeignet für Universitäten und Hochschulen oder jedes Labor, das ein kosteneffizientes Pipettierwerkzeug sucht.
- Äußerst genau und präzise, so dass sie sowohl für Profis als auch für Studenten geeignet ist
- Leichtes Gerät mit ergonomischer Fingerauflage
- Die Pipette muss nicht zusammengedrückt werden, was das Risiko von RSI verringert
- Einfach zu bedienende Volumeneinstellung mit Klick-Stop und übersichtlicher Mengenanzeige
- Die Do-it-yourself-Kalibrierung ermöglicht die Rekalibrierung für verschiedene Flüssigkeiten
- Safe-Cone Filter für kontaminationsfreies Pipettieren verfügbar
- Spitzenkonus aus strapazierfähigem Material mit hoher chemischer Beständigkeit
- Kompatibel mit Optifit und SafetySpace™ Spitzen
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | 0.5 %, 0.6 %, 0.7 % |
| Zertifizierung/Konformität | CE, ISO 9001 |
| Kompatible Spitzen | Optifit-Spitze, SafetySpace™ Filterspitze |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zur Verwendung mit | Pipettierung mit minimiertem Kontaminationsrisiko |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Typ | Mechanische Pipette |
| Volumen (metrisch) | 1.000 bis 5.000 μl |
| Fingerhandschuh | Ergonomisch |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pipettierung mit minimiertem Kontaminationsrisiko |
| Mehr anzeigen |