missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Binokular-Mikroskop Magnum T, Floureszenz, 5-fach Objektivrevolver

Artikelnummer. 11572643
Change view
Click to view available options
Vergrößerungsleistung:
4X, 10X, 40X, 100X
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vergrößerungsleistung unitSize
11572643 4X, 10X, 40X, 100X 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11572643 Lieferant Fisherbrand™ Lieferanten-Nr. 2747.2000M

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Der fünfstufige Fluoreszenz-Revolveradapter enthält vier kombinierte Anregungs- und Barrierefilter.

  • Compound- und Trinokularausfühung
  • Die 5. Neutralstellung ermöglicht die standardmäßige Hellfeldbetrachtung
  • Externes Netzteil versorgt das externe Lampengehäuse (HB0-100 W Quecksilberlampe)
  • Der Blaulichtfilter eignet sich für die Beobachtung fluoreszierender FITC-Antikörper, der Grünlichtfilter eignet sich für die TRITC-Beobachtung fluoreszierender Antikörper
  • Einstellbares Kondensationsobjektiv, Irisblende, Anti-UV-Schutzschirm und eine Objektträgerplatte mit zwei Positionen, geschlossen und offen für Fluoreszenzlichtübertragung
  • Mit fluoreszenzfreiem Öl, zwei Ersatzsicherungen, Bedienungsanleitung und Blockierplatte für den Objekttisch

Spezifikation

Kondensatortyp Hellfeld Abbe – NA 0.90
Diaphragma Iris
Eyepiece 10x/20 mm Weitfeld
Kopfausführung Trinokular, optisch, mit vertikalem Foto-/Videoanschluss
Beleuchtungsart Hochdruck-Quecksilberlampe
Vergrößerungsleistung 4X, 10X, 40X, 100X
Modell Magnum T/Epi Fluor.
Produkttyp Zentrifugenrotor
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fluoreszenz
Enthält Blauer und grüner Filter, 1 Ersatzbirne, 2 Ersatzsicherungen, 10 ml Immersionsöl, Augenmuscheln aus weichem Gummi, Staubabdeckung und Bedienungsanleitung.
Objektivrevolver Umkehr, Revolver mit Fünffach-Drehraster
Gewicht (metrisch) 22 kg
Elektrische Anforderungen 220 bis 240 V
Spannung 220–240 V
Frequenz 50 bis 60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.