Learn More
Masterflex™ BioPharm platinvernetzter Silikon I/P™ Pumpenschlauch auf Spule
Die glatte Innenfläche verhindert die Anhaftung von Partikeln und Schmutz
1905.00 € - 7540.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Pumpenschlauch |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Von der FDA zugelassen |
Autoklavierbar | Ja |
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Innendurchmesser (metrisch) | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Innendurchmesser (metrisch) | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11795069
|
Masterflex™
96423-26 |
26 | 6,4 mm | 4.000 ml/min |
6460.00 €
1 Stück |
N/A | |||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
11705079
|
Masterflex™
96423-73 |
73 | 9,5 mm | 8.000 ml/min |
1905.00 €
1 Stück |
N/A | ||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
11785099
|
Masterflex™
96423-89 |
89 | 15,9 mm | 19.000 ml/min |
5585.00 €
1 Stück |
N/A | ||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
11745029
|
Masterflex™
96423-88 |
88 | 12,7 mm | 0,02 bis 17 l/min |
7540.00 €
30 Meter |
Verfügbar ab: 29-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Das original Masterflex™ Schlauchmaterial wird einer rigorosen Prüfung unterzogen, um ein optimales Leistungsverhalten und eine lange Lebensdauer der Pumpe bei der Verwendung mit Peristaltikpumpen zu gewährleisten.
- Präzise auf enge Toleranzen extrudiert, um höchste Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten
- Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
- Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Wählen Sie unseren BioPharm Schlauch aus platinvernetztem Silikon für Reinheit, einem sehr geringen Gehalt an extrahierbaren Substanzen und eine besonders glatte Innenoberfläche.
- Diese Schläuche sind ideal für pharmazeutische und biotechnologische Anwendungen und erfüllen die USP-Klasse VI sowie 3A Sanitärstandards.
- Die besonders glatte Innenfläche minimiert den Einschluss von Partikeln und die mikroskopische Ansammlung von Partikeln während des Flüssigkeitstransfers.
- Schläuche können durch Autoklavieren, Gammastrahlung oder Ethylenoxid sterilisiert werden.
- Das Schlauchmaterial ist ununterbrochen auf einer Spule aufgerollt, sodass Sie die benötigte Länge exakt abschneiden und Abfall vermeiden können.
Spezifikation
Pumpenschlauch | |
Von der FDA zugelassen | |
Ja |