Learn More
AHLSTROM Biosample RUO mit perforierten Kreisen, mit Deckel
Beschreibung
Diese Karten bestehen aus weißen und reinen saugfähigen Fasern und enthalten keine Nassfestigkeitszusätze oder Chemikalien.
Zu den wichtigsten Anwendungsgebieten gehören:
- HIV-Viruslasttest
- Screening auf Infektionskrankheiten (einschließlich Hepatitis B, C und Syphilis)
- Proteinbasierte Analyse
- Genomik
- Humanidentifizierung
- Forensik
- Neugeborenen-Screening
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Karten für Probenentnahme und Transport |
| Closure Included | Ja |
| Graduated | Nein |
| Material | Reine Absorptionsfasern |
| Form | Rechtwinklig |
| Sterilität | Nicht steril |
| Kapazität (metrisch) | 70 μL/Probenbereich |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Enthält | 5 perforierte Kreise |