Learn More
BioTek™ 405™ Touch Mikrotiterplatten-Washer mit Verify™ Technologie
Die patentierte Verify™-Technologie prüft auf Blockierungen der Waschkammkanäle und zeigt fehlgeschlagene Wells visuell an. Die Ultrasonic Advantage™-Technologie dient zur automatischen und gründlichen Reinigung der Aspirier- und Dispensierkämme.
Marke:  BioTek™ 405TSRSQ
Weitere Details : Netto-Gewicht : 13.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15191259
  • 15961.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab
04-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Hardware-Funktionen und -optionen:
  • Der patentierte integrierte Prüfsensor kontrolliert automatisch die Dispensier-/Ansaugleistung und zeigt blockierte Stellen im grafischen Farbdisplay an.
  • Fasst 96- und 384-Well-Mikrotiterplatten
  • Hochauflösende Touchscreen-Anwenderoberfläche
  • Integrierter Computer mit Microsoft Windows CE
  • Zum Patent angemeldete Ultrasonic Advantage Technologie reinigt blockierte Röhrchen automatisch
  • Zwei USB-Schnittstellen ermöglichen sowohl einfachen Dateitransfer und -speicherung als auch eine bequeme Verwendung von USB-Laufwerken
  • Automatische interne 4-Pufferumschaltung
  • Die integrierte Direktverdrängungspumpe macht die Verwendung von aufwändigen Druck-Dispensiersystemen überflüssig und ermöglicht die Verwendung von Dispensierbehältern jeder Größe
  • Integrierter Flüssigkeitsbehälter ermöglicht automatische Waschkamm-Vorbereitung- und -Spülen während der Betriebs- und Wartungsmodi und macht die Nutzung von Leerplatten während des Betriebs in automatisierten Robotersystemen überflüssig
  • Alle Waschgeräte vakuumfiltrationsbereit (Zubehör-Filtrationsmodule separat erhältlich)
  • Alle Waschgeräte bereit für biomagnetische Separation (Zubehör-Magneten separat erhältlich)
405 Select TS:
  • 96- oder 384-Well-Waschgeräte mit patentiertem 96-Röhrchen Dual-Action™ Waschkamm
  • Optimiertes Waschen von Zellen mit zwei niedrigen Durchflussraten und 20° abgewinkelten Dispensierschläuchen, ideal zum Waschen von locker adhärenten Zell-Monolayern
405 HT TS:
  • Schnelles 384-Well-Waschen mit patentiertem 192-Röhrchen Dual-Action™ Waschkamm für unabhängige Dispensier- und Ansaugsteuerung sowie präzisen Überfüll- und Überlaufschutz beim Waschen
  • Hochwertiges „Röhrchen im Röhrchen“-Ansaugverteiler-Design für 384-Well-Waschen mit Puffern ohne Tenside
  • Gebrauchsfertig zum 96-Well-Waschen mit optionalem 96-Röhrchen Dual-Action-Waschkamm
405 TS:
  • Die Modelle 405 TS automatisieren einfaches 96-Well-Dispensieren und Ansaugen
Softwarefunktionen:
  • Das kontextsensitive Hilfesystem mit Empfehlungen, Diagrammen und Bildern lässt sich bei Fragen mit nur einem Klick aufrufen
  • Vordefinierte Protokolle und Anleitungsvideos führen den Anwender durch Geräteeinrichtung und grundlegende Verwendung
  • Vollständig anpassbare Protokollparameter für individualisierte Waschanforderungen – von sanftem Waschen von Zellen bis hin zu intensivem Waschen für stark bindende Assays
  • AutoPrime
  • Zusätzliche Softwareflexibilität und Konformität mit 21 CFR Part 11 mit Software zur Liquid Handling Control™ (LHC) für die Methodenentwicklung, Downloads und zum Waschen von Platten.
  • Anwendungsprotokolle werden intern erstellt und können von der LHC™ Software heruntergeladen oder auf ein USB-Speichermedium transferiert werden
Spezifikation
Spezifikation
Mikrotiterplatten-Washer
96
100 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, ≤ 8.0 Ampere
Ultrasonic Advantage™, Verify™ Technologie, biomagnetische Separation, Vakuumfiltration