Learn More
BioTek™ EL406 Mikrotiterplatten-Reinigungsgerät/-Spender
Dank patentierter Dual Action™ Kammer können die Platten schnell und vollständig gewaschen werden
Marke:  BioTek™ 406PSUB1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 14.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11573595
  • 42486.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab
17-03-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Schnelles, vollständiges Waschen von Mikrotiterplatten, optimiert für lose anhaftende Zellmonoschichten
  • Bis zu drei Reagenzien-Spender mit wahlweise Peristaltikpumpe oder Spritzenantriebstechnologie für unterschiedliche Assay-Anforderungen96-, 384- und 1536- Well-Mikrotiterplatten
  • Automatisiert lange und mühsame Prozesse zur Flüssigkeitshandhabung von Assays
  • Kleinere Stellfläche für Tisch- oder Robotersysteme im Vergleich zu separaten Waschmaschinen und drei Dispensern
  • Biostack™-kompatibel für die automatisierte Verarbeitung von bis zu 50Mikrotiterplatten mit Standardhöhe
  • Volle Kontrolle mit leistungsstarker PC-Software Liquid Handling Control™
  • Optimiertes Waschen für locker haftende Zellschichten
  • Integrierter, zum Patent angemeldete Ultrasonic Advantage™ für die unbeaufsichtigte Wartung des Waschverteilers
  • Optionaler Pufferwechsel von bis zu vier Puffern für komplexe Waschroutinen
Anwendungen:
  • ELISA-Automatisierung
  • MSD-Automatisierung
  • HCS (High-Content-Screening)-Immunozytochemie
  • Labelfreie zellbasierte Assays — insbesondere 1536-Well-Dichte Calciumfluss-Assay
  • Magnetischer und Polystyrolkügelchen-Assay
  • Automatisierung für Gen- und Proteinexpression
Zertifizierungen
CE-Kennzeichen; ETL-gelistet
Spezifikation
Spezifikation
96-well
Programmierbar in Minuten und Sekunden, bis zu 60 min.
42 cm
31.8 cm
50/60 Hz
100 bis 240 V
< 2 μl/Well
Fluoreszenzintensität, zeitaufgelöste Fluoreszenz, Fluoreszenzpolarisation, Lumineszenz, Extinktion von UV- und sichtbaren Wellenlängen, FRET, TR-FRET, BRET, Well-Breich
100 bis 240 V, 50/60 Hz
≤3 % VK
13 Sekunden, 300 μl/Well ,96 Wells; 17 Sekunden, 100 μl/Well, 384 Wells (Kammer für 192 Röhrchen)
46 cm
Waschpuffer-Umschaltung, Spender für drei Reagenzien, 96-Röhrchenverteiler
96-Schlauchverteiler; Dual Action-Verteiler
25 bis 3000 μl/Well
CE- und ETL-Kennzeichnung
3 Reagent Dispense