Learn More
Agilent BioTek Gassteuerungen: Kalibrierkit für CO2-Regler
Genauigkeits-Verifizierungskit für beide Gassteuerungen (CO2 und O2 oder nur CO2)
Marke:  Agilent BioTek 1210011
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30000kg
Artikelnummer. 15478722
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • Genauigkeits-Verifizierungskit für beide Gassteuerungen (CO2 und O2 oder nur CO2)
  • Enthält kalibrierten Tank mit 5 % CO2, Regler und Schläuche
Spezifikation
Spezifikation
Kalibrier-Kit
CO2-Gassteuerung