Learn More
Agilent BioTek Zubehör für Mikrotiterplatten-Lesegeräte
Zur Verwendung mit Multimode-, Absorptions- und Monochromator-Mikrotiterplatten-Lesegeräten.
Marke:  Agilent BioTek 7082225
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12586746
  • 494.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Serielles Kabel (BT75034)
  • Modem (9-polige Buchse zu 9-poligem Stecker)
  • Zur Verwendung mit ELx800, Synergy 2, Synergy 2 Alpha, Synergy 2 SL, Synergy H1m, Synergy HT, Synergy Mx, Synergy MxF
Serielles Kabel (BT75053)
  • Nullmodem (9-polige Buchse zu 25-poligem Stecker)
  • Zur Verwendung mit ELx808, FLx800, PowerWave, Precision, Precision XS, Synergy HT
Fluoreszenzfilter (BT7082225)
  • 590/20 nm
  • Zur Verwendung mit Cytation3, FLx800, Synergy 2, Synergy H1, Synergy H4, Synergy HT
Sicherung (BT46024)
  • 250V, 1,5A
  • Zur Verwendung mit ELx808.
Sicherung (BT46023)
  • 0,75A
  • Für den Einsatz mit PowerWave X
Spezifikation
Spezifikation
Fluoreszenzfilter
Agilent BioTek Mikrotiterplatten-Lesegeräte
590/20 nm