Learn More
Agilent BioTek MultiFlo Mikrotiterplatten-Dispensiermodule
Module für den Einsatz mit MultiFlo Mikrotiterplatten-Dispenser (mit Peristaltikpumpe oder mikroprozessorgesteuerter Spritze)
5120.00 € - 8955.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | MultiFlo FX Mikrotiterplatten-Spender |
---|---|
Menge | 1/Packung |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12578816
|
Agilent BioTek
7210010 |
Peristaltikpumpen-Spendermodul |
5120.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12588816
|
Agilent BioTek
7210008 |
Doppelspritzenantriebsspender (automatisch) |
8955.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12598816
|
Agilent BioTek
7210009 |
Doppelspritzenantriebsspender (Nicht automatisch) |
6405.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Anwendungen:
- Für Arbeitsabläufe in der Tischverarbeitung und integrierten Automatisierung
- Ausgabe von Reagenzien
- Zellbesiedlung
- Zellwäsche/Medienaustausch
- Bead-Wäsche
Spezifikation
MultiFlo FX Mikrotiterplatten-Spender | |
1/Packung |