Learn More
Invitrogen™ Biotin-Ubiquitin
Artikelnummer. 11545016
Change view
Click to view available options
Menge:
10 μg
100 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11545016 10 μg 10 Mikrogramm
11555016 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11545016 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PV4379
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Biotin-labeled ubiquitin for use as a general research tool, or in high throughput assays to monitor protein ubiquitination.
Biotin-labeled ubiquitin for use as a general research tool, or in high throughput assays to monitor protein ubiquitination. Due to the method in labeling the ubiquitin protein, all of the lysines with the protein are available for further conjugation to form poly-ubiquitin chains.
For use in combination with other LanthaScreen™ products including LanthaScreen™ Tb-Ubiquitin (Cat. No. PV4375), Fluorescein-Ubiquitin (PV4377), or a LanthaScreen™ antibody such as Tb-anti-biotin (PV4749).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 10 μg
Konjugat Biotin
Inhalt und Lagerung Biotin labeled ubiquitin in HEPES buffered saline. Store at -20°C.
Nachweisverfahren Fluorescence
Anregung/Emission 340/490, 520 nm
Zur Verwendung mit (Geräte) Microplate Reader
Marker oder Farbstoff Biotin
Markertyp Biotin & Other Haptens
Anzeigewert End Point
Versandbedingung Dry Ice
Substrateigenschaften Protein-Based Substrate
Verfahren TR-FRET
Form Liquid