Learn More
Invitrogen™ Biotin-Ubiquitin
Artikelnummer. 11555016
Change view
Click to view available options
Menge:
10 μg
100 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11555016 100 μg 100 Mikrogramm
11545016 10 μg 10 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11555016 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PV4380
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Biotin-labeled ubiquitin for use as a general research tool, or in high throughput assays to monitor protein ubiquitination.
Biotin-labeled ubiquitin for use as a general research tool, or in high throughput assays to monitor protein ubiquitination. Due to the method in labeling the ubiquitin protein, all of the lysines with the protein are available for further conjugation to form poly-ubiquitin chains.
For use in combination with other LanthaScreen™ products including LanthaScreen™ Tb-Ubiquitin (Cat. No. PV4375), Fluorescein-Ubiquitin (PV4377), or a LanthaScreen™ antibody such as Tb-anti-biotin (PV4749).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 1.19mg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Proteasome Assay, Drug Discovery and Development, Epigenetics Assay, Pharma and Biopharma, Proteasome Biology, Target and Lead Identification and Validation
Molekulargewicht 9.2kDa
Name Biotin-Ubiquitin
Menge 100 μg
Lagerungsbedingungen –20°C
Kennzeichnung For research use only. Not for use in diagnostic procedures
Verpackung 1 Each
Gebräuchliche Bezeichnung Biotin-Ubiquitin
Enthält Biotin labeled ubiquitin in HEPES buffered saline
Produkttyp Biotin-Ubiquitin
Konjugat Biotin
Inhalt und Lagerung Biotin labeled ubiquitin in HEPES buffered saline. Store at -20°C.
Nachweisverfahren Fluorescence
Anregung/Emission 340/490, 520 nm
Zur Verwendung mit (Geräte) Microplate Reader
Marker oder Farbstoff Biotin
Markertyp Biotin & Other Haptens
Anzeigewert End Point
Versandbedingung Dry Ice
Substrateigenschaften Protein-Based Substrate
Verfahren TR-FRET
Form Liquid
Reinheits- oder Qualitätsgrad ≥90% by SDS-PAGE
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.