Learn More
Molecular Probes™ Biotin-X, SE (6-((Biotinoyl)Amino)Hexanoic Acid, Succinimidyl Ester (Biotinamidocaproate, N-Hydroxysuccinimidyl Ester))
Biotin-X, SE (6-((Biotinoyl)Amin)Hexansäure, Succinimidyllester (Biotinamidcaproat, N-Hydroxysuccinimidyllester))
Marke: Molecular Probes™ B1582
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
Das aminreaktive Biotin-X, SE kann verwendet werden, um dieses wichtige Hapten an bestimmte Biomoleküle zum nachfolgenden Nachweis mit Streptavidin, Avidin oder NeutrAvidin™ Biotin-bindenden Proteinen anzuhängen.Spezifikation
100 mg | |
Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C). | |
Raumtemperatur | |
Biotin-X |
Biotin-XX, SE | |
Amin | |
Aktiv-Ester, Succinimidylester | |
Biotin und andere Haptene |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.