Learn More
ACROBiosystems Biotinylated Human ANGPTL7 / CDT6 Protein, Mouse IgG2a Fc, Avitag™
Biotinylated Protein
423.38 € - 1862.87 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_066969.1
Molekulargewicht 65.8 kDa
Quelle Biotinylated Human ANGPTL7, Mouse IgG2a Fc,Avitag (AN7-H82F3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 27 - Pro 346 (Accession # O43827-1).
Immunogen Gln 27 - Pro 346
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15875917
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
AN7-H82F3-200UG
200 μg
1862.87 €
200 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15885917
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
AN7-H82F3-25UG
25 μg
423.38 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Angiopoietin-like 7 (ANGPTL7) is also known as Corneal-Derived Transcript 6 (CDT6), and is a secreted glycoprotein that is structurally related to the angiopoietins. It is expressed in the corneal stroma, trabecular meshwork, and sclera and is elevated in glaucoma aqueous humor. Recently, ANGPTL proteins, including ANGPTL-2, -3, -4, -5 and -7, are identified as growth factors in combination with SCF, Thrombopoietin, IGF-II and FGF acidic that enhance the expansion and engraftment of human and mouse hematopoietic stem cells.
This protein carries a mouse IgG2a Fc tag at the C-terminus, followed by an Avi tag (Avitag™). The protein has a calculated MW of 65.8 kDa. The protein migrates as 66 kDa and 75-95 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
NP_066969.1
Biotinylated Human ANGPTL7, Mouse IgG2a Fc,Avitag (AN7-H82F3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 27 - Pro 346 (Accession # O43827-1).
-20°C
ANGPTL7
Human
Tris with Glycine, Arginine and NaCl, pH7.5
HEK293
MABSol™ Biotin Labeled Proteins
65.8 kDa
Gln 27 - Pro 346
ANGPTL7,CDT6
Precision Avi
Mouse IgG Fc Tag and Avi Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>90% as determined by SDS-PAGE