missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACROBiosystems Biotinylated Human B7-H5 / Gi24 / VISTA Protein, Avitag™,His Tag

Biotinylated Protein

419.88 € - 1847.47 €

Spezifikation

Zugriffsnummer AAH20568.1
Molekulargewicht 20.8 kDa
Quelle Biotinylated Human B7-H5, Avitag,His Tag (B75-H82E1) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 33 - Ala 194 (Accession # AAH20568.1).
Immunogen Phe 33 - Ala 194
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15845977
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
B75-H82E1-200UG
200 μg
1847.47 €
200 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 09-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15855977
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
B75-H82E1-25UG
25 μg
419.88 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 09-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

Platelet receptor Gi24, also known as B7-H5 and stress-induced secreted protein-1 (Sisp-1), is a protein that in humans is encoded by the C10orf54 gene, which contains 1 Ig-like (immunoglobulin-like) domain. As for C10orf54 gene, C10orf54 appears to positively interact with BMP-4, potentiating BMP signaling and the transition from an undifferentiated to a differentiated state on ESCs. Human C10orf54 undergoes proteolytic cleavage by MT1-MMP, generating a soluble 30 kDa extracellular fragment plus a 25-30 kDa membrane-bound fragment.

This protein carries an Avi tag (Avitag™) at the C-terminus, followed by a polyhistidine tag. The protein has a calculated MW of 20.8 kDa. The protein migrates as 36-47 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation

Spezifikation

AAH20568.1
Biotinylated Human B7-H5, Avitag,His Tag (B75-H82E1) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 33 - Ala 194 (Accession # AAH20568.1).
-20°C
B7-H5
Human
PBS, pH7.4
HEK293
MABSol™ Biotin Labeled Proteins
20.8 kDa
Phe 33 - Ala 194
B7-H5,SISP1,Gi24,VISTA
Precision Avi
His Tag and Avi Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen