missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACROBiosystems Biotinylated Human CD155 / PVR Protein, His, Avitag™

Biotinylated Protein

419.88 € - 1847.47 €

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_006496.4
Molekulargewicht 38.8 kDa
Quelle Biotinylated Human CD155, His,Avitag (CD5-H82E3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Trp 21 - Asn 343 (Accession # NP_006496.4).
Immunogen Trp 21 - Asn 343
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16447309
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
CD5-H82E3-25UG
25 μg
419.88 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16437309
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
CD5-H82E3-200UG
200 μg
1847.47 €
200 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

CD155 (cluster of differentiation 155) also known as the poliovirus receptor is a protein that is encoded by the PVR gene. CD155 is a Type I transmembrane glycoprotein in the immunoglobulin superfamily. Commonly known as Poliovirus Receptor (PVR) due to its involvement in the cellular poliovirus infection in primates, CD155's normal cellular function is in the establishment of intercellular adherens junctions between epithelial cells. The role of CD155 in the immune system is unclear, though it may be involved in intestinal humoral immune responses. Subsequent data has also suggested that CD155 may also be used to positively select MHC-independent T cells in the thymus.

This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus, followed by an Avi tag. The protein has a calculated MW of 38.8 kDa. The protein migrates as 55-66 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation

Spezifikation

NP_006496.4
Biotinylated Human CD155, His,Avitag (CD5-H82E3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Trp 21 - Asn 343 (Accession # NP_006496.4).
-20°C
CD155
Human
PBS, pH7.4
HEK293
MABSol™ Biotin Labeled Proteins
38.8 kDa
Trp 21 - Asn 343
PVR,FLJ25946,PVS,CD155,TAGE4,HVED,NECL5
Precision Avi
His Tag and Avi Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate