Learn More
ACROBiosystems Biotinylated Human EGF R Protein, His,Avitag™
MALS verified
423.38 € - 1862.87 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_005219.2 |
---|---|
Molekulargewicht | 72.3 kDa |
Quelle | Biotinylated Human EGF R, His,Avitag (EGR-H82E3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 25 - Ser 645 (Accession # P00533-1). |
Immunogen | Leu 25 - Ser 645 |
Lagerungsbedingungen | -20°C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15886627
|
ACROBiosystems
EGR-H82E3-200UG |
200 μg |
1862.87 €
200 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 03-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15896627
|
ACROBiosystems
EGR-H82E3-25UG |
25 μg |
423.38 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 03-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The epidermal growth factor receptor (EGFR; ErbB-1; HER1 in humans) is the cell-surface receptor for members of the epidermal growth factor family (EGF-family) of extracellular protein ligands. The epidermal growth factor receptor is a member of the ErbB family of receptors, a subfamily of four closely related receptor tyrosine kinases: EGFR (ErbB-1), HER2/c-neu (ErbB-2), Her 3 (ErbB-3) and Her 4 (ErbB-4). Mutations affecting EGFR expression or activity could result in cancer.
This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus, followed by an Avi tag. The protein has a calculated MW of 72.3 kDa. The protein migrates as 90-125 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.Spezifikation
NP_005219.2 | |
Biotinylated Human EGF R, His,Avitag (EGR-H82E3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 25 - Ser 645 (Accession # P00533-1). | |
-20°C | |
EGF R | |
Human | |
PBS, pH7.4 | |
HEK293 | |
MABSol™ Biotin Labeled Proteins |
72.3 kDa | |
Leu 25 - Ser 645 | |
EGFR,ERBB,ERBB1,HER1,PIG61,mENA | |
Precision Avi | |
His Tag and Avi Tag | |
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method. | |
Powder | |
>90% as determined by SDS-PAGE |